Tisk…
β-Cyclodextrine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
406000250 406001000 406005000
ACRO406000250EA 1380 CZK
ACRO406000250 ACRO406001000 ACRO406005000
β-Cyclodextrine 98%
β-Cyclodextrine
Vzorec: C₄₂H₇₀O₃₅
MW: 1134.98 g/mol
Bod tání: 310 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078139
CAS číslo: 7585-39-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (105°C, 8 hrs)
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +159° to +165° (20°C, 589 nm) (c=1.5, H2O) (on dry substance)