Tisk…
2,5-Dichloro-p-benzoquinone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
406730050 406730250
ACRO406730050EA 2930 CZK
ACRO406730050 ACRO406730250
2,5-Dichloro-p-benzoquinone 98%
2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Vzorec: C₆H₂Cl₂O₂
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041736
CAS číslo: 615-93-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
GC ≥97.5 %