Tisk…
o-Krezol 99%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
405731000 405738000
405731000.EA 739 CZK
405731000. 405738000.
o-Krezol 99%, AcroSeal®
o-Krezol
Vzorec: C₇H₈O
MW: 108.14
Bod varu: 191 °C (760 mmHg)
Bod tání: 30…32 °C
Hustota: 1.04 g/cm³
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002226
CAS číslo: 95-48-7
UN: 3455
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02604
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %