Tisk…
Corn oil
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
405430025 405435000
ACRO405430025EA 5960 CZK
ACRO405430025 ACRO405435000
Corn oil
Corn oil
Bod tání: -10 °C
Hustota: 0,92 g/cm³
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130865
CAS číslo: 8001-30-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg