Tisk…
Anthrone 95%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
401360250 401361000 401365000
ACRO401360250EA 3130 CZK
ACRO401360250 ACRO401361000 ACRO401365000
Anthrone 95%, pure
Anthrone
Vzorec: C₁₄H₁₀O
Bod varu: 721 °C (760 mmHg)
Bod tání: 152…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001187
CAS číslo: 90-44-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
GC ≥94 %