Tisk…
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
401210050 401210250 401211000
ACRO401210050EA 1940 CZK
ACRO401210050 ACRO401210250 ACRO401211000
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299,35 g/mol
Bod tání: 183…183,5 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003998
CAS číslo: 82-76-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %