Tisk…
N-Succinimidyl Acrylate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-Acryloxysuccinimide, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acrylate, N-Acryloyloxysuccinimide, Acrylic Acid N-Succinimidyl Ester
400300050 400300010 400300250
ACRO400300050EA 13640 CZK
ACRO400300050 ACRO400300010 ACRO400300250
N-Succinimidyl Acrylate 99%
N-Succinimidyl Acrylate
Vzorec: C₇H₇NO₄
Bod tání: 69 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00078261
CAS číslo: 38862-24-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %
GC ≥98.5 %