Tisk…
2-Bromo-5-formylpyridine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
399850010 399850050 399850250
ACRO399850010EA 2210 CZK
ACRO399850010 ACRO399850050 ACRO399850250
2-Bromo-5-formylpyridine 95%
2-Bromo-5-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
MW: 186.01
Bod tání: 104…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115419
CAS číslo: 149806-06-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 108 °C
GC ≥94 %