Tisk…
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, (3-Bromoprop-1-yn-1-yl)trimethylsilane
399840010 399840050
ACRO399840010EA 1520 CZK
ACRO399840010 ACRO399840050
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Vzorec: C₆H₁₁BrSi
MW: 191,14 g/mol
Bod varu: 44…45 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,351 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00134460
CAS číslo: 38002-45-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %