3-Nitrosalicylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Nitrosalicylic Acid, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
399820010
399820050
ACRO399820010EA
1100
CZK
ACRO399820010
ACRO399820050
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Vzorec:
C₇H₅NO₅ MW: 183.1183 g/mol Bod tání: 142…147 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024240 CAS číslo: 85-38-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |