Tisk…
4-Bromo-m-anisidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
399810010 399810050
ACRO399810010EA 1240 CZK
ACRO399810010 ACRO399810050
4-Bromo-m-anisidine 97%
4-Bromo-m-anisidine
Vzorec: C₇H₈BrNO
MW: 202.05
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05664063
CAS číslo: 19056-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
GC ≥96.0 %