3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate
399800100
399800500
ACRO399800100EA
2030
CZK
ACRO399800100
ACRO399800500
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Vzorec:
C₈H₁₇NO₃ Hustota: 1,025 g/cm³ Bod vzplanutí: 109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191883 CAS číslo: 58885-58-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |