Tisk…
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine, Goodman's Reagent, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine
399750010 399750050
ACRO399750010EA 3560 CZK
ACRO399750010 ACRO399750050
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 98%
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Vzorec: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
MW: 391.36 g/mol
Bod tání: 111…113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02683528
CAS číslo: 207857-15-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure