Tisk…
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chlorotetronic Acid, 3-Chlorofuran-2,4(3H,5H)-dione, 3-Chlorotetrahydrofuran-2,4-dione, 3-Chloro-4-hydroxy-2(5H)-furanone
399650100 399650500
ACRO399650100EA 1370 CZK
ACRO399650100 ACRO399650500
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 97%
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
Vzorec: C₄H₃ClO₃
MW: 134,52 g/mol
Bod tání: 208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134273
CAS číslo: 4971-55-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %