Tisk…
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite 90+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
399640050 399640250
ACRO399640050EA 3070 CZK
ACRO399640050 ACRO399640250
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite 90+%
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Vzorec: C₂₀H₂₈NO₂P
Hustota: 1,028 g/cm³
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00191988
CAS číslo: 108549-23-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %