Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Pyridazinecarboxylic acid
399630010
399630050
ACRO399630010EA
2610
CZK
ACRO399630010
ACRO399630050
Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₄N₂O₂ MW: 124,10 g/mol Bod tání: 244,2 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011576 CAS číslo: 50681-25-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...