Tisk…
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-Boc-DL-nipecotic acid, 1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-3-carboxylic acid, 1-Boc-Nipecotic acid, Boc-Nip-OH, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid, N-BOC-3-Piperidinecarboxylic acid
399580050 399580250
ACRO399580050EA 1330 CZK
ACRO399580050 ACRO399580250
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Bod tání: 159…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673775
CAS číslo: 84358-12-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 162 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %