Tisk…
L(+)-allo-Isoleucine 99%, 99% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
399490010 399491000
ACRO399490010EA 29310 CZK
ACRO399490010 ACRO399491000
L(+)-allo-Isoleucine 99%, 99% ee
L(+)-allo-Isoleucine
Vzorec: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Bod tání: 285 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00066446
CAS číslo: 1509-34-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR consistent with structure
Enantiomeric excess ≥98.5 % (HPLC)
Specific optical rotation +35° to +39° (20°C, 589 nm) (C=5, 1N HCl)