(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 99% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(1S,4R)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, (1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-enyl acetate, (1R,3S)-(+)-4-Cyclopentene-1,3-diol 1-acetate
399340010
399340050
ACRO399340010EA
7760
CZK
ACRO399340010
ACRO399340050
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 99% stabilised
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol
Vzorec:
C₇H₁₀O₃ MW: 142.154 g/mol Bod tání: 43 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00078933 CAS číslo: 60410-16-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 53 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +67° to +69° (20 °C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3) |