Tisk…
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
399260010 399260050
ACRO399260010EA 1450 CZK
ACRO399260010 ACRO399260050
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Bod tání: 64…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321262
CAS číslo: 6702-50-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 67 °C
GC ≥97.5 %