Tisk…

tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate 96%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

399230010 399230050
ACRO399230010EA 1640 CZK
ACRO399230010 ACRO399230050
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate 96%
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Vzorec: C₁₀H₂₁NO₃
Bod varu: 218 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,995 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082635
CAS číslo: 79069-14-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Specific optical rotation -21° to -25° (20°C, 589 nm) (c=1%, Chloroform)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR