Tisk…

((3-Bromopropoxy)methyl)benzene 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropylbenzyl ether

399130010 399130100
ACRO399130010EA 1420 CZK
ACRO399130010 ACRO399130100
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene 98%
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene
Vzorec: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,117 g/mol
Bod varu: 130…132 °C (8 mmHg)
Hustota: 1,298 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134570
CAS číslo: 54314-84-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR