Tisk…
4-Benzyloxy-1-butanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
399120050 399120250
ACRO399120050EA 1810 CZK
ACRO399120050 ACRO399120250
4-Benzyloxy-1-butanol 97%
4-Benzyloxy-1-butanol
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
Bod varu: 216…256 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,026 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155211
CAS číslo: 4541-14-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %