Tisk…
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
399090050 399090250
ACRO399090050EA 1750 CZK
ACRO399090050 ACRO399090250
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉IO₃
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052925
CAS číslo: 35387-93-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥97.5 %