Tisk…
N-Boc-S-trityl-L-cysteine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
399060010 399060050
ACRO399060010EA 975 CZK
ACRO399060010 ACRO399060050
N-Boc-S-trityl-L-cysteine 99%
N-Boc-S-trityl-L-cysteine
Vzorec: C₂₇H₂₉NO₄S
Bod tání: 143…146 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00038251
CAS číslo: 21947-98-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 154 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +26° to +30° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)