Tisk…
4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
398990010 398990050
ACRO398990010EA 920 CZK
ACRO398990010 ACRO398990050
4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
Bod varu: 195 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,247 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070797
CAS číslo: 450-93-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %