1-Butanol, dry_extra 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
398960010
398961000
398960010.EA
5740
CZK
398960010.
398961000.
1-Butanol, dry_extra 99+%, AcroSeal®
1-Butanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH MW: 74.12 Bod varu: 117.6 °C (760 mmHg) Bod tání: –89 °C Hustota: 0.81 g/cm³ Bod vzplanutí: 35 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002964 CAS číslo: 71-36-3 UN: 1120 ADR: 3 III Merck Index: 13,01539 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |