Izobutanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol
398950010
398951000
398950010.EA
8200
CZK
398950010.
398951000.
Izobutanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
Izobutanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHCH₂OH Bod varu: 108 °C (760 mmHg) Bod tání: –108 °C Hustota: 0,8 g/cm³ Bod vzplanutí: 28 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004740 CAS číslo: 78-83-1 UN: 1212 ADR: 3,III |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |