Tisk…
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
399160010 399160050
ACRO399160010EA 3440 CZK
ACRO399160010 ACRO399160050
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Vzorec: C₁₁H₁₁BrO₃
MW: 271.11 g/mol
Bod varu: 268…269 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.432 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231243
CAS číslo: 26510-95-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %