Tisk…
5-Bromo-2-chloroanisole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
398900050 398900250
ACRO398900050EA 4010 CZK
ACRO398900050 ACRO398900250
5-Bromo-2-chloroanisole 98%
5-Bromo-2-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
MW: 221,48 g/mol
Bod varu: 240…245 °C (748 mmHg)
Bod tání: 27…28 °C
Hustota: 1,631 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078659
CAS číslo: 16817-43-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %