Tisk…
5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
398650010 398650050 398652500
ACRO398650010EA 3570 CZK
ACRO398650010 ACRO398650050 ACRO398652500
5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00022705
CAS číslo: 7254-19-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %