Tisk…
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
398560010 398560050
ACRO398560010EA 1120 CZK
ACRO398560010 ACRO398560050
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉ClO₂
Bod tání: 47 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683547
CAS číslo: 90296-27-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥96.0 %