Tisk…
3-Methylsalicylaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
398540010 398540050
ACRO398540010EA 1310 CZK
ACRO398540010 ACRO398540050
3-Methylsalicylaldehyde 98%
3-Methylsalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136,1479 g/mol
Bod varu: 203…205 °C (730 mmHg)
Hustota: 1,134 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040798
CAS číslo: 824-42-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %