Tisk…
Azetidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
398730010 398730050
ACRO398730010EA 2680 CZK
ACRO398730010 ACRO398730050
Azetidine hydrochloride 97%
Azetidine hydrochloride
Vzorec: C₃H₈ClN
Bod tání: >300 °C
Bod vzplanutí: 152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191762
CAS číslo: 36520-39-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %