Tisk…
D-Valine methyl ester hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-D-Val-OMe.HCl, H-D-Val-OMe·HCl
398720010 398720050
ACRO398720010EA 938 CZK
ACRO398720010 ACRO398720050
D-Valine methyl ester hydrochloride 99%
D-Valine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 167.633 g/mol
Bod tání: 158…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00237309
CAS číslo: 7146-15-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -13.5° to -17.5° (20°C, 589 nm) (c=2,H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %