Tisk…
2-Amino-m-cresol 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methylaniline, 2-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-2-hydroxy-6-methylbenzene
398410050 398410250
ACRO398410050EA 2490 CZK
ACRO398410050 ACRO398410250
2-Amino-m-cresol 96%
2-Amino-m-cresol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Bod tání: 149…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075082
CAS číslo: 2835-97-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 152 °C
HPLC ≥95 %