Tisk…
6-Chloronicotinonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-cyanopyridine, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
398390050 398390250
ACRO398390050EA 1130 CZK
ACRO398390050 ACRO398390250
6-Chloronicotinonitrile 97%
6-Chloronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Bod varu: 107 °C (1 mmHg)
Bod tání: 113…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084941
CAS číslo: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
GC ≥96.0 %