Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (4-Aminophenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, N-BOC-p-phenylenediamine, tert-Butyl (4-aminophenyl)carbamate, 4-(Boc-amino)aniline, N-Boc-1,4-phenylenediamine, tert-Butyl (4-Aminophenyl)carbamate
398330010 398330050 398330250
ACRO398330010EA 1600 CZK
ACRO398330010 ACRO398330050 ACRO398330250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O₂
Bod tání: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043022
CAS číslo: 71026-66-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %