Tisk…
Isocytosine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4(1H)-pyrimidinone, 2-Aminopyrimidin-4(1H)-one
398320050 398320250
ACRO398320050EA 4780 CZK
ACRO398320050 ACRO398320250
Isocytosine 99%
Isocytosine
Vzorec: C₄H₅N₃O
MW: 111,10 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00057557
CAS číslo: 108-53-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (50 mg/ml in DMSO) Clear solution
HPLC ≥98.5 %