5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
398200010
398202500
ACRO398200010EA
6660
CZK
ACRO398200010
ACRO398202500
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Vzorec:
C₈H₅F₃O₃ Bod varu: 82 °C (60 mmHg) Bod tání: 31…33 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075249 CAS číslo: 93249-62-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 34 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |