Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
398160010 398160050
ACRO398160010EA 1290 CZK
ACRO398160010 ACRO398160050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₄
Bod tání: 88…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065588
CAS číslo: 2900-27-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 91 °C
Specific optical rotation +142° to +146° (20 °C, 589 nm) (c=1%, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %