Tisk…
Piperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
398110010 398112500
ACRO398110010EA 10810 CZK
ACRO398110010 ACRO398112500
Piperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Piperidin-3-amine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₄Cl₂N₂
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012773
CAS číslo: 138060-07-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %