Tisk…
6-Fluoroveratraldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
398090010 398090050
ACRO398090010EA 1450 CZK
ACRO398090010 ACRO398090050
6-Fluoroveratraldehyde 97%
6-Fluoroveratraldehyde
Vzorec: C₉H₉FO₃
MW: 184.17
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061108
CAS číslo: 71924-62-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥96.0 %