Tisk…
3-Bromo-4-formylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
398080010 398080050
ACRO398080010EA 4230 CZK
ACRO398080010 ACRO398080050
3-Bromo-4-formylpyridine 97%
3-Bromo-4-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Bod tání: 80…83 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05864506
CAS číslo: 70201-43-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure