Tisk…
2-Nitroethanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
397960050 397960250 397961000
ACRO397960050EA 1740 CZK
ACRO397960050 ACRO397960250 ACRO397961000
2-Nitroethanol 97%
2-Nitroethanol
Vzorec: C₂H₅NO₃
MW: 91.07
Bod varu: 203…206 °C (760 mmHg)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1.292 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007405
CAS číslo: 625-48-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %