Tisk…
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
397940010 397940050
ACRO397940010EA 1620 CZK
ACRO397940010 ACRO397940050
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₄FNO
MW: 149,1219 g/mol
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863558
CAS číslo: 218301-22-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 89 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure