Tisk…

Methyl indole-6-carboxylate 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 1H-indole-6-carboxylate

397930010 397930050
ACRO397930010EA 1060 CZK
ACRO397930010 ACRO397930050
Methyl indole-6-carboxylate 97%
Methyl indole-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Bod tání: 76…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00211063
CAS číslo: 50820-65-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 84 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR