Tisk…
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
397880050 397880250
ACRO397880050EA 3040 CZK
ACRO397880050 ACRO397880250
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₉NO₂
Bod varu: 163 °C (15 mmHg)
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798261
CAS číslo: 66211-46-9
UN: 3259
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Specific optical rotation +27° to +29° (20 °C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %