Tisk…
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Boc-Homopro-OH, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pipecolic Acid, Boc-HomoPro-OH, 1-Boc-L-pipecolic Acid, (S)-1-Boc-2-piperidinecarboxylic Acid, Boc-Pip-OH, (S)-N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
397830050 397830250
ACRO397830050EA 4310 CZK
ACRO397830050 ACRO397830250
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151904
CAS číslo: 26250-84-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -62° to -65° (20°C, 589 nm) (C=1, acetic acid)
Titration with NaOH ≥97.5 %