Tisk…
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
397750010 397750050
ACRO397750010EA 1090 CZK
ACRO397750010 ACRO397750050
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Vzorec: C₁₀H₂₁O₅P
Hustota: 1,074 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075414
CAS číslo: 27784-76-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %